Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure non coniques en T Plastilab
Conçus avec des dentelures pour maintenir les flexibles fermement et empêcher tout glissement.
Marque: Kartell™ 0046000
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Conçus avec des dentelures pour maintenir les tuyaux fermement et empêcher tout glissement.
- En PP
- Autoclavables
- Résistance chimique et thermique
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Connecteur de tubulure non conique en T | |
Autoclavables | |
Adapté aux denrées alimentaires | |
3,7mm |
Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV | |
PP | |
100/boîte | |
En T |