Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs capillaires GC universels
Pour des connexions précises de colonnes capillaires à silice fondue en chromatographie en phase gazeuse. Les connecteurs capillaires GC universels Fisherbrand™ sont de forme droite ou en Y pour raccorder toutes les colonnes d’un diamètre intérieur de 0,20 à 0,53 mm et d’un diamètre extérieur de 0,30 à 0,75 mm.
127.00€ - 160.00€
Spécification
Type | Connecteur capillaire universel |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | de 0,30 à 0,75 mm |
Comprend | Boîte en polypropylène (PP) |
Diamètre (métrique) interne | de 0,20 à 0,53 mm |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Raccordements | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Raccordements | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16358347
|
Fisherbrand™
02 17 0472 |
Droit | Colonnes capillaires à silice fondue en GC |
127.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11838951
|
Fisherbrand™
02 17 0473 |
En forme de Y | Colonnes capillaires à silice fondue en GC |
160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Connecteurs capillaires universels disponibles dans :- Connecteur capillaire droit pour la connexion de 2 colonnes
- Connecteur capillaire en Y pour la connexion de 3 colonnes
Spécification
Connecteur capillaire universel | |
Boîte en polypropylène (PP) | |
Transparent |
de 0,30 à 0,75 mm | |
de 0,20 à 0,53 mm | |
Colonnes capillaires à silice fondue en GC |