Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs capillaires GC universels
Pour des connexions précises de colonnes capillaires à silice fondue en chromatographie en phase gazeuse. Les connecteurs capillaires GC universels Fisherbrand™ sont de forme droite ou en Y pour raccorder toutes les colonnes d’un diamètre intérieur de 0,20 à 0,53 mm et d’un diamètre extérieur de 0,30 à 0,75 mm.
Marque: Fisherbrand™ 02 17 0473
Description
Connecteurs capillaires universels disponibles dans :- Connecteur capillaire droit pour la connexion de 2 colonnes
- Connecteur capillaire en Y pour la connexion de 3 colonnes
Spécification
Connecteur capillaire universel | |
En forme de Y | |
1/boîte | |
Transparent |
de 0,30 à 0,75 mm | |
Boîte en polypropylène (PP) | |
de 0,20 à 0,53 mm | |
Colonnes capillaires à silice fondue en GC |