Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité anthracites Uni6 S2 ESD
Sneakers anthracites, fabriquées en tissu noir respirant et imperméable à l’eau, semelle extérieure en PU/TPU antidérapante, embout de sécurité en acier
Marque: ABEBA™ 31775/47
Description
- Conçues pour le confort et la sécurité
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Tissu tricoté, respirant et hydrofuge
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Anthracite | |
47 | |
Propriétés antistatiques selon la classe climatique 61340 1, EN ISO 20345 : 2012 S2 SRC | |
Formateurs | |
S2 SRC ESD |
Tissu tricoté | |
Acier | |
Unisexe | |
Hydrofuge |