Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité anthracites Uni6 S2 ESD
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Conçues pour le confort et la sécurité
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Tissu tricoté, respirant et hydrofuge
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
| Couleur | Anthracite |
| Matériau | Tissu tricoté |
| Dimensions | 35 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Certifications / conformité (Europe) | Propriétés antistatiques selon la classe climatique 61340 1, EN ISO 20345 : 2012 S2 SRC |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Formateurs |
| Waterproof | Hydrofuge |
| Type de produit | S2 SRC ESD |