Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité anthracites Uni6 S2 ESD
Sneakers anthracites, fabriquées en tissu noir respirant et imperméable à l’eau, semelle extérieure en PU/TPU antidérapante, embout de sécurité en acier
Marque:  ABEBA™ 31775/40
Code produit. 17121195
  • 120.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçues pour le confort et la sécurité
  • Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S2, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Tissu tricoté, respirant et hydrofuge
  • Embout de sécurité en acier (200 J)
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
Anthracite
40
Propriétés antistatiques selon la classe climatique 61340 1, EN ISO 20345 : 2012 S2 SRC
Formateurs
S2 SRC ESD
Tissu tricoté
Acier
Unisexe
Hydrofuge
Nom du produit
ABEBA™ Sneakers de sécurité anthracites Uni6 S2 ESD > Taille : 40