Learn More
Abeba™ Chaussures6 6761 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 6761/47
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
- Noir
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Anti-rayures
- Hydrofuge
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
6761 |
Noir | |
47 | |
Polyuréthane |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures6 6761 UNI > Taille : 47
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu