Learn More
Nickel Electro™ Racks pour tubes à essai
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai pour qu’il s’adapte à différents diamètres externes de tubes à essai. Les portoirs pour tubes à essai Nickel Electro™ sont en acier inox non magnétique et sont fournis à plat, prêts à être montés.
Marque: Nickel Electro™ 6873
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Non magnétique
- Montage facile
- Démontable à des fins de nettoyage et de stérilisation
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (18 mm) | |
18 | |
1 de chaque | |
18 mm |
Autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Tubes à essai de diamètre extérieur de 18 mm | |
270 x 138 x 70 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Racks pour tubes à essai > Capacité : 18 tubes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu