Learn More
Abeba™ Chaussures6 1740 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque: Abeba™ 1740/48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
1740 |
Blanc | |
48 | |
Polyuréthane | |
Acier |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures6 1740 UNI > Taille : 48
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu