Learn More
Abeba™ Chaussures6 1740 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque:  Abeba™ 1740/36
Code produit. 15723299
  • 113.36€ / 1 paire
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfibre
Antidérapant
1740
Blanc
36
Polyuréthane
Acier
Nom du produit
Abeba™ Chaussures6 1740 UNI > Taille : 36