Learn More
BICASA Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
691.00€ - 955.00€
Spécification
Type de hotte | Underbench cabinet |
---|---|
Avec roulettes | Oui |
Type de produit | Armoire de stockage mobile |
Matériau | Melamine |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30057571
|
BICASA
TN.DW.0600.630 |
Gris clair | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057583
|
BICASA
TN.DW.0600.630-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057581
|
BICASA
TN.DW.0600.630-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057610
|
BICASA
TN.DW.0600.630-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057561
|
BICASA
TN.DW.0600.760 |
Gris clair | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057562
|
BICASA
TN.DW.0600.760-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057566
|
BICASA
TN.DW.0600.760-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057589
|
BICASA
TN.DW.0600.760-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057601
|
BICASA
TN.DW.0900.760 |
Gris clair | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057599
|
BICASA
TN.DW.0900.760-A |
Anthracite | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057579
|
BICASA
TN.DW.0900.760-B |
Blue | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057563
|
BICASA
TN.DW.0900.760-R |
Red | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Undercounter cabinets on casters
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
- Central locking system as standard
- Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Spécification
Underbench cabinet | |
Oui | |
Armoire de stockage mobile | |
Melamine |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BICASA Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes