Learn More
BICASA Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes
Tous les produits BICASA Produits
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Dimensions (P x L x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Undercounter cabinets on casters
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
- Central locking system as standard
- Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Armoire de stockage mobile |
| Couleur | Anthracite |
| Type de hotte | Underbench cabinet |
| Dimensions (P x L x H) | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
| Nbre de portes | 1 |
| Nbre de tiroirs | 3 |
| Largeur (impériale) | 23.6 in. |
| Largeur (métrique) | 600 mm |
| Avec roulettes | Oui |
| Matériau | Melamine |