Learn More
Köttermann Armoire de stockage de produits chimiques sous paillasse
Cette armoire verrouillable de stockage de produits chimiques sous paillasse permet de stocker en toute sécurité des produits chimiques agressifs et ininflammables et des substances toxiques.
Marque: Köttermann 375-0002
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 77.68920kg
Description
- Pour le stockage de substances non corrosives et ininflammables
- Peut être intégrée dans des ensembles d’armoires modulaires
- Verrouillable pour éviter tout accès non autorisé
- Possibilité de raccordement au système d’évacuation d’air pour une ventilation permanente
- Portes à double paroi, à isolation phonique
Spécification
516 x 600 x 1920 mm | |
1 porte à charnière droite, 4 étagères | |
À charnières, Verrouillage |
Blanc | |
Stockage de produits chimiques non corrosifs et non inflammables | |
Acier (galvanisé) |