Learn More
Köttermann Armoire de stockage de produits chimiques sous paillasse
Cette armoire verrouillable de stockage de produits chimiques sous paillasse permet de stocker en toute sécurité des produits chimiques agressifs et ininflammables et des substances toxiques.
567.10€ - 2379.70€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Acier (galvanisé) |
Modèle de porte | À charnières, Verrouillage |
À utiliser avec (application) | Stockage de produits chimiques non corrosifs et non inflammables |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17352149
|
Köttermann
375-0017 |
516 x 600 x 720 mm | 1 porte à charnière gauche, 1 étagère |
567.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17362149
|
Köttermann
375-0018 |
516 x 600 x 720 mm | 1 porte à charnière droite, 1 étagère |
567.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17372139
|
Köttermann
375-0001 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 porte à charnière gauche, 4 étagères |
1293.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17382139
|
Köttermann
375-0002 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 porte à charnière droite, 4 étagères |
1293.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17312149
|
Köttermann
375-0009 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 porte à charnière gauche, 4 tiroirs internes |
1738.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17322149
|
Köttermann
375-0010 |
516 x 600 x 1920 mm | 1 porte à charnière droite, 4 tiroirs internes |
1738.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17372149
|
Köttermann
375-0019 |
516 x 900 x 720 mm | 2 portes, 1 étagère |
776.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17392139
|
Köttermann
375-0005 |
516 x 900 x 1920 mm | 2 portes, 4 tablettes |
1563.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17332149
|
Köttermann
375-0013 |
516 x 900 x 1920 mm | 2 portes, 4 tiroirs internes |
2093.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17382149
|
Köttermann
375-0020 |
516 x 1200 x 720 mm | 2 portes, 1 étagère |
823.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17302149
|
Köttermann
375-0007 |
516 x 1200 x 1920 mm | 2 portes, 4 tablettes |
1764.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17342149
|
Köttermann
375-0015 |
516 x 1200 x 1920 mm | 2 portes, 4 tiroirs internes |
2379.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Pour le stockage de substances non corrosives et ininflammables
- Peut être intégrée dans des ensembles d’armoires modulaires
- Verrouillable pour éviter tout accès non autorisé
- Possibilité de raccordement au système d’évacuation d’air pour une ventilation permanente
- Portes à double paroi, à isolation phonique
Spécification
Blanc | |
Acier (galvanisé) | |
À charnières, Verrouillage | |
Stockage de produits chimiques non corrosifs et non inflammables |