Learn More
Köttermann Armoire pour acides et bases sous le banc
Fabriquée en polypropylène durable, cette armoire pour acides et bases est conçue pour résister aux conditions agressives produites par les vapeurs d’acides corrosifs.Les plateaux coulissants étanches offrent un accès facile tout en minimisant les risques pour la santé et la sécurité.
1035.00€ - 4055.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Modèle de porte | À charnières, Tiroir |
À utiliser avec (application) | Stockage des acides et des bases |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Configuration | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Configuration | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17312179
|
Köttermann
377-0023 |
520 x 450 x 720 mm | 1 porte à charnière gauche, 1 coulisse | Absence de ventilateur | N/A | ||||
17392169
|
Köttermann
377-0021 |
520 x 450 x 720 mm | 1 porte à charnière gauche, 2 coulisses | Absence de ventilateur | N/A | ||||
17302179
|
Köttermann
377-0022 |
520 x 450 x 720 mm | 1 porte à charnière droite, 2 coulisses | Absence de ventilateur |
1320.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17322179
|
Köttermann
377-0024 |
520 x 450 x 720 mm | 1 porte à charnière droite, 1 coulisse | Absence de ventilateur |
1165.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17332169
|
Köttermann
377-0015 |
515 x 600 x 720 mm | 1 porte à charnière gauche, 1 tiroir pour récipients | Absence de ventilateur |
1575.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17332159
|
Köttermann
377-0005 |
515 x 600 x 720 mm | 1 porte à charnière gauche, 2 tiroirs | Absence de ventilateur |
1460.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17342169
|
Köttermann
377-0016 |
515 x 600 x 720 mm | 1 porte à charnière droite, 1 tiroir pour récipients | Absence de ventilateur |
1575.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17342159
|
Köttermann
377-0006 |
515 x 600 x 720 mm | 1 porte à charnière droite, 2 tiroirs | Absence de ventilateur |
1460.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17392159
|
Köttermann
377-0011 |
515 x 900 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs | Ventilateur |
3590.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17352169
|
Köttermann
377-0017 |
515 x 900 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs (1 pour les récipients) | Absence de ventilateur |
2495.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17352159
|
Köttermann
377-0007 |
515 x 900 x 720 mm | 2 portes, 4 tiroirs | Absence de ventilateur |
2580.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17302169
|
Köttermann
377-0012 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs | Ventilateur |
3680.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17362169
|
Köttermann
377-0018 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs (1 pour les récipients) | Absence de ventilateur |
2580.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17362159
|
Köttermann
377-0008 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 portes, 4 tiroirs | Absence de ventilateur |
2660.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17312169
|
Köttermann
377-0013 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs | Ventilateur |
3760.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17372169
|
Köttermann
377-0019 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs (1 pour les récipients) | Absence de ventilateur |
2660.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17372159
|
Köttermann
377-0009 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 portes, 4 tiroirs | Absence de ventilateur |
2750.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17322169
|
Köttermann
377-0014 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs | Ventilateur |
4055.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17382169
|
Köttermann
377-0020 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 portes, 3 tiroirs (1 pour les récipients) | Absence de ventilateur |
2960.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17382159
|
Köttermann
377-0010 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 portes, 4 tiroirs | Absence de ventilateur |
3055.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Stockage sûr des substances dangereuses corrosives et ininflammables, avec séparation des acides et des bases
- Carcasses d’armoire et plateaux coulissants en polypropylène résistant
- Tiroirs étanches sur bandes de PTFE à faible frottement avec butée de sortie
- Élimination des vapeurs agressives grâce à une ventilation optionnelle avec un ventilateur externe
- Serrures et charnières résistantes à la corrosion
- Idéal pour une installation sous des sorbonnes de haute performance
Spécification
Blanc | |
Polypropylène | |
À charnières, Tiroir | |
Stockage des acides et des bases |