Learn More
Köttermann Armoire pour acides et bases sous le banc
Fabriquée en polypropylène durable, cette armoire pour acides et bases est conçue pour résister aux conditions agressives produites par les vapeurs d’acides corrosifs.Les plateaux coulissants étanches offrent un accès facile tout en minimisant les risques pour la santé et la sécurité.
Marque: Köttermann 377-0005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stockage sûr des substances dangereuses corrosives et ininflammables, avec séparation des acides et des bases
- Carcasses d’armoire et plateaux coulissants en polypropylène résistant
- Tiroirs étanches sur bandes de PTFE à faible frottement avec butée de sortie
- Élimination des vapeurs agressives grâce à une ventilation optionnelle avec un ventilateur externe
- Serrures et charnières résistantes à la corrosion
- Idéal pour une installation sous des sorbonnes de haute performance
Spécification
1 porte à charnière gauche, 2 tiroirs | |
À charnières, Tiroir | |
Absence de ventilateur | |
Polypropylène |
515 x 600 x 720 mm | |
Stockage des acides et des bases | |
Blanc |