Learn More
γ-undécalactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10249873
γ-undécalactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249873
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10249873
Marque: Thermo Scientific Acros 259495000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-67-6
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Numéro MDL MFCD00005405
Clé InChI PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7714
Nom IUPAC 5-heptyloxolane-2-one
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Undecalactone
Couleur Incolore
Densité 0.9425g/mL
Point d’ébullition 286.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4540
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 0.9425
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463090 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2024 Catalog Number259495000,259490250,259491000
Numéro de lotA0444206 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number259495000,259490250,259491000
Numéro de lotA0370148 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number259495000,259490250,259491000
Numéro de lotA0414358 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2021 Catalog Number259495000,259490250,259491000
Numéro de lotA0390325 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2020 Catalog Number259495000,259490250,259491000
Identifiant produit
  • y-Undecalactone
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
γ-undécalactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >