Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV/VIS Ultrospec™ 7000
L’Ultrospec 7000 est un spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau autonome à haute performance développé pour répondre aux besoins quotidiens du laboratoire occupé à de nombreuses applications différentes. Fonctionnement robuste et à moindre coût, avec des exigences de maintenance minimales.
Marque: Biochrom 29003605
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument autonome
- Écran tactile couleur pour un fonctionnement facile
- Logiciel permettant l’analyse de la longueur d’onde, de la longueur d’onde fixe, des courbes standard, de la cinétique et des méthodes de sciences de la vie préstockées
- Large gamme d’accessoires et d’options disponibles
Spécification
Câble USB, clé USB | |
Ultrospec 7000 | |
Spectrophotomètre UV-Vis | |
De 190 à 1100 nm | |
Conçu pour répondre aux besoins quotidiens du laboratoire occupé | |
457 mm | |
±0,5 nm | |
lt; 18 kg |
Écran tactile | |
2 nm | |
90 à 250 V | |
30 VCA | |
17,99 in | |
Instrument 2 ans, lampe 3 ans | |
39,68 lb | |
20,98 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom Spectrophotomètre UV/VIS Ultrospec™ 7000 > Ultrospec 7000
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu