Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-5
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast.
2433.72€ - 2825.13€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 0,1 mm |
---|---|
Phase stationnaire | UltraFast UFC-5 |
À utiliser avec (équipement) | Instrument Trace GC UltraFast |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10301105
|
Thermo Scientific™
UFMC00002010006 |
10 m | 0,4 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
10311195
|
Thermo Scientific™
UFMC00200000000 |
5 m | 0,4 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
10321195
|
Thermo Scientific™
UFMC00300000000 |
5 m | 0,1 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Augmentez radicalement la vitesse de votre analyse grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast peuvent assurer la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces colonnes courtes à alésage étroit sont conçues pour être utilisées avec la configuration du chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
Chimie
Pétrochimie
Environnement
Arômes et parfums
Conçues spécifiquement pour être robustes et rapidesLes colonnes UltraFast GC utilisent des capillaires courts (2 à 10 m) et étroits et des conditions de programmation de température généralement plus rapides que 2°C/s, ce qui entraîne des largeurs de pic entre 50 et 200 ms. En conséquence, les temps d’analyse sont en moyenne d’1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
Des temps d’analyse considérablement réduits
Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
Durée de vie de la colonne plus longue
Utilisation des colonnes UltraFast UFC-5 :
Généralités
Spécification
0,1 mm | |
UltraFast UFC-5 | |
Instrument Trace GC UltraFast |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.