Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-5
Code produit. 10311195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
5 m
Épaisseur du film:
0,1 µm
0,4 µm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10311195
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ UFMC00200000000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast.
Augmentez radicalement la vitesse de votre analyse grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast peuvent assurer la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces colonnes courtes à alésage étroit sont conçues pour être utilisées avec la configuration du chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
Chimie
Pétrochimie
Environnement
Arômes et parfums
Conçues spécifiquement pour être robustes et rapides
Les colonnes UltraFast GC utilisent des capillaires courts (2 à 10 m) et étroits et des conditions de programmation de température généralement plus rapides que 2°C/s, ce qui entraîne des largeurs de pic entre 50et 200 ms. En conséquence, le temps d’analyse moyen est de 1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
Des temps d’analyse considérablement réduits
Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
Durée de vie de la colonne plus longue
Utilisations des colonnes UltraFast UFC-5 :
Applications générales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Colonne de garde pour produits chimiques, Colonne de garde pour produits pétrochimiques, Colonne de garde pour analyses environnementales, Colonne de garde pour arômes et parfums
Longueur (métrique) 5 m
Diamètre (métrique) interne 0.1 mm
Phase stationnaire UltraFast UFC-5
À utiliser avec (équipement) Instrument Trace GC UltraFast
Description 5 m x 0,1 mm x 0,4 μm
Gamme de produits Ultrafast
Épaisseur du film 0,4 µm
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.