Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif ultra-puissant pour étiqueteuses M6/M7
Idéal pour l’étiquetage de produits et l’identification générale, le polyester ultra-résistant ToughBond™ (B-483) peut être appliqué sur les surfaces peintes à la poudre, lisses, texturées ou irrégulières.
80.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
Type d’adhésif | Permanent Rubber |
Revêtement | None |
Finition | Gloss |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17819114
|
Brady™
174625 |
Black, Orange, White | 1.9 x 4 in. | M710, BMP71 |
80.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17868734
|
Brady™
174622 |
Black, Yellow, White | 1.9 x 4 in. | M710, BMP71 |
80.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17878864
|
Brady™
174623 |
Red, White | 1.9 x 4 in. | M710, BMP71 |
80.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17808934
|
Brady™
174624 |
Blue, White | 1.9 x 4 in. | M710, BMP71 |
80.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Idéal pour l'étiquetage de produits et l'identification générale, le polyester ultra-résistant ToughBond™ (B-483) peut être appliqué sur les surfaces peintes à la poudre, lisses, texturées ou irrégulières.
- Création de panneaux à en-tête multicolores en un seul passage grâce aux en-têtes pré-imprimés
- Polyester blanc brillant, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
- Consommable conçu pour une adhérence optimale sur les métaux texturés et les plastiques à faible énergie de surface
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Rubber | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +120°C | |
0.102 mm | |
48.26 mm |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
100 Labels | |
-40°F to +248°F | |
0,004 in | |
1.9 in. |