Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde ASTM
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde ASTM SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
Marque: SI Analytics™ 285400567
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Spécification
Viscosimètre | |
0,3K | |
ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446 | |
Diamètre de 1,36 mm |
Oui | |
D446 | |
Mesures manuelles et mesures automatiques |