Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde ASTM
Code produit. p-8014083 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Constante approximative:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,3K
Dimensions:
Diamètre de 0,36 mm
Diamètre de 0,46 mm
Diamètre de 0,58 mm
Diamètre de 0,78 mm
Diamètre de 1,36 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10400883
Marque: SI Analytics™ 285400518
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde ASTM SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Calibrated Oui
Constante approximative 0,003K
Numéros ASTM D446
Certifications/Conformité ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446
À utiliser avec (application) Mesures manuelles et mesures automatiques
Dimensions Diamètre de 0,36 mm