Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité sous paillasse de type 90 UB-S-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3040100135345
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Convivial : les tiroirs restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est entièrement visible ; accès à tous les conteneurs
- Sécurisé : les tiroirs sont équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verrouillables avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
574 mm | |
452 x 1279 x 502 mm | |
avec 2 tiroirs | |
600 mm | |
UB90.060.140.2S | |
revêtement époxy lisse | |
1402 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de stockage de sécurité sous paillasse |
1 tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé (acier inox), 1 tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé (acier inox) | |
452 mm | |
574 x 1402 x 600 mm | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
502 mm | |
2 | |
244,00 kg | |
1279 mm | |
Tôle d'acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Armoire de stockage de sécurité sous paillasse de type 90 UB-S-90 > 574 x 1402 x 600 mm ; 1 x tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 x insert perforé (acier inox), 1 x tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 x insert perforé (acier inox)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu