Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
38.09€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112648-68-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C29H40N2O3 |
Synonyme | 1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15455189
|
Thermo Scientific Chemicals
J62898.#0 |
5 mg |
142.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15475189
|
Thermo Scientific Chemicals
J62898.MA |
10 mg |
236.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15465189
|
Thermo Scientific Chemicals
J62898.M^ |
1 mg |
38.09€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a phospholipase C, phospholipase A2, and 5-LO inhibitor. It is also determined that in SK-N-SH neuroblastoma cells, U-73122 inhibits agonist-induced down-regulation of muscarinic receptors. In addition, it is a useful tool to investigate receptor-mediated PI turnover in signal transduction. U-73122 is a potent inhibitor of human neutrophil adhesion to biological surfaces (IC50 = 50 nM) as well as adhesion-dependent granule exocytosis and oxidative burst. U-73343 (sc-201422) is useful as a negative control for investigations of U-73122 phospholipase C antagonism and its cellular consequences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibiteur de l’activation de la phospholipase C et inhibe la régulation descendante des récepteurs muscariniquesIdentifiants chimiques
112648-68-7 | |
C29H40N2O3 | |
1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione |
Spécification
Blanc cassé | |
≥ 99% | |
C29H40N2O3 | |
1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione | |
Réactif de transduction de signal | |
LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N | |
1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione |
Inhibiteur de l’activation de la phospholipase C et inhibe la régulation descendante des récepteurs muscariniques | |
112648-68-7 | |
464,65g/mol | |
Soluble dans le DMSO, l’éthanol ou le DMF à environ 0,5 mg/ml ; peut nécessiter un chauffage ou un mélange pendant la nuit ; insoluble dans l’eau | |
Solide cristallin | |
COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O | |
464.65 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante
- U-73122
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: U-73122