Learn More
STEMCELL Technologies U-0126
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK1 and MEK2
97.20€ - 650.70€
Spécification
CAS | 109511-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H16N6S2 |
Pureté | ≥98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17100242
|
STEMCELL Technologies
73524 |
10 mg |
650.70€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17190232
|
STEMCELL Technologies
73522 |
1 mg |
97.20€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- U-0126 is a selective, non-ATP competitive inhibitor of mitogen activated protein kinase kinase (MEK), inhibiting MEK1 and MEK2 with IC50 values of 72 nM and 58 nM, respectively (Favata et al.; Scherle et al.) It shows little or no inhibition at micromolar levels of other kinases such as ERK, protein kinase C (PKC), c-Jun N-terminal kinases (JNK), other MAP kinase kinases (MKK3, MKK4, MKK6), cyclin-dependent kinases (CDK2, CDK4), ABL, and RAF (Favata et al.) 1998)
- U-0126 also antagonizes AP-1 transcription and selectively inhibits promoters containing AP-1 response elements (Favata et al.)
Spécification
109511-58-2 | |
C18H16N6S2 | |
≥98% |