Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon blanche Tyvek 600 Plus
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons à capuchon Tyvek™ DuPont™ avec coutures recouvertes sont en PEHD Flashspun.
Marque:  DuPont™ D13395307
202.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12372239
  • 271.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Matériau Tyvek™ 1431 N
  • Antistatique
  • Capuche élastique
  • Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement parfait autour du masque
  • Fermeture éclair en TYVEK™ avec rabat auto-adhésif
  • Taille, chevilles et poignets élastiques
  • Avec passe-pouces
  • Catégorie III, type 4B / 5 / 6
  • Mentonnière auto-adhésive pour une étanchéité parfaite du masque facial
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
  • Fermeture éclair Tyvek et rabat de fermeture pour une meilleure protection
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Les passe-pouces élastiques empêchent les manchettes de remonter
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : travaux d’entretien et de démantèlement dans l’industrie nucléaire, fabrication de produits pharmaceutiques ou laboratoires de recherche et de biosécurité, applications médicales et expositions aux risques biologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison
HDPE
Élastique
passe pouce
Élastique
Piqué, Ruban adhésif
Chimique, Liquide
Emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité.
M
Blanc
Élastique
A capuche
Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B, EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), (EN 1149-5)