Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon blanche Tyvek 600 Plus
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons à capuchon Tyvek™ DuPont™ avec coutures recouvertes sont en PEHD Flashspun.
Marque: DuPont™ D13395272
864.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau Tyvek™ 1431 N
- Antistatique
- Capuche élastique
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement parfait autour du masque
- Fermeture éclair en TYVEK™ avec rabat auto-adhésif
- Taille, chevilles et poignets élastiques
- Avec passe-pouces
- Catégorie III, type 4B / 5 / 6
- Mentonnière auto-adhésive pour une étanchéité parfaite du masque facial
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
- Fermeture éclair Tyvek et rabat de fermeture pour une meilleure protection
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manchettes de remonter
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : travaux d’entretien et de démantèlement dans l’industrie nucléaire, fabrication de produits pharmaceutiques ou laboratoires de recherche et de biosécurité, applications médicales et expositions aux risques biologiques
Informations sur la commande
Dim. Taille
Spécification
Combinaison à capuche | |
HDPE | |
Élastique | |
passe pouce | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Chimique, Liquide | |
116 à 124 cm |
XXL | |
Blanc | |
Élastique | |
A capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B, EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), (EN 1149-5) | |
Emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité. |