Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons Headspace à col vissant transparents de type N 18
35.50€ - 44.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 22,5 mm |
Type de goulot | Espace de tête avec col vissant |
Nb par paquet | 100 |
Type d’emballage | 100 paquet |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12754182
|
Macherey-Nagel™
702866 |
10 ml |
35.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12638847
|
Macherey-Nagel™
702826 |
20 ml |
44.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Transparent | |
Espace de tête avec col vissant | |
100 paquet | |
100 paquet |
22,5 mm | |
100 | |
Rond |