Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons Headspace à col vissant transparents de type N 18
Marque:  Macherey-Nagel™ 702826
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12638847
  • 44.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-07-2024
Spécification
Transparent
20 ml
100
Rond
100 paquet
22,5 mm
Espace de tête avec col vissant
100 paquet
75,5 mm