Learn More
asecos™ Type 90 armoire de sécurité sous paillasse
Armoire de sécurité sous paillasse
1810.00€ - 3344.30€
Spécification
Certifications/Conformité | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |
---|---|
Couleur | Light Gray |
Matériau | Gypsum |
Type de produit | Safety storage under bench cabinet |
Modèle de porte | Wing |
Alert:
For indoor use only
Code produit | Marque | Modèle | Nbre de portes | Type d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Nbre de portes | Type d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15914556
|
asecos™
3048200130488 |
UB90.060.059.TR | 1 | Without Shelves |
1810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16307596
|
asecos™
3641800130447 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Without Shelves |
3296.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16317596
|
asecos™
3641800130448 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Shelf |
3344.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16337586
|
asecos™
3591500130485 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Without Shelves |
2014.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16347586
|
asecos™
3591500130486 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Shelf |
2061.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16367576
|
asecos™
3590000130485 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Without Shelves |
2014.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16377576
|
asecos™
3590000130486 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Shelf |
2061.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Robuste et durable : stucture extérieure en acier revêtu époxy
- Ergonomique : la porte restent à la position lors de l´ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- Confortable : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l’armoire visible dans son entier
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant | |
Gypsum | |
Wing | |
Cabinet and interior equipment |
Light Gray | |
Safety storage under bench cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Plain |