Learn More
asecos™ Type 90 armoire de sécurité sous paillasse
Armoire de sécurité sous paillasse
Marque: asecos™ 3590000130485
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Robuste et durable : stucture extérieure en acier revêtu époxy
- Ergonomique : la porte restent à la position lors de l´ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- Confortable : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l’armoire visible dans son entier
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Safety storage under bench cabinet UB-T-90 model UB90.080.059.060.T light gray (RAL 7035), interior equipment with 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (powder-coated sheet steel) | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
23.35 in. | |
Gypsum | |
Cabinet and interior equipment | |
23.62 in. | |
Light Gray | |
600 mm | |
75 kg | |
UB90.080.059.060.T | |
0 | |
1 |
Safety storage under bench cabinet | |
31.5 in. | |
Plain | |
593 mm | |
600 x 593 x 800 mm | |
482 x 470 x 702 mm | |
Without Shelves | |
800 mm | |
Wing | |
593 mm | |
702 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |