Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 avec 2 portes
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
3339.00€ - 4930.06€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Dimensions (P x L x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
Matériau | Acier |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Largeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Largeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15376778
|
asecos™
3011800130127 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur | Gris clair (RAL 7035) | 1050 mm |
4176.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15975946
|
asecos™
3070800133848 |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur, 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP), mur séparateur vertical | Gris clair (RAL 7035) | 450 mm |
4172.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15912636
|
asecos™
3011800233715 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur | Jaune sécurité (RAL 1004) | 1050 mm |
3339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15912606
|
asecos™
3011800133719 |
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur | Gris clair (RAL 7035) | 1050 mm |
3541.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15952636
|
asecos™
3011800233719 |
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur | Jaune avertissement | 1050 mm |
3541.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15962606
|
asecos™
3011800133724 |
4 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) | 1050 mm |
4065.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15902646
|
asecos™
3011800233724 |
4 tiroirs | Jaune sécurité (RAL 1004) | 1050 mm |
4065.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15982606
|
asecos™
3011800133726 |
6 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) | 1050 mm |
4551.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15912646
|
asecos™
3011800233726 |
6 tiroirs | Jaune sécurité (RAL 1004) | 1050 mm |
4551.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15985946
|
asecos™
3070800133849 |
6 tiroirs, 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP), mur séparateur vertical | Gris clair (RAL 7035) | 450 mm |
4930.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
524 mm | |
Acier | |
Pliant | |
1968 mm | |
6 tiroirs, 1 bac collecteur inférieur, 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP), mur séparateur vertical | |
Lisse et revêtu de poudre |
616 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1742 mm | |
2 | |
1196 mm |