Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
2276.88€ - 2828.61€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 502 mm |
Couleur | Gris clair (RAL 7035) |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoires de stockage de sécurité combinées |
Alert:
For indoor use only
Code produit | Marque | Modèle | Poids (métrique) | Nbre de portes | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Poids (métrique) | Nbre de portes | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15924366
|
asecos™
3035800135363 |
K90.060.110.050.UB.ST | 157,00 kg | 1 | 2 |
2346.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15924376
|
asecos™
3037700134262 |
K90.060.140.050.UB.3T | 194,50 kg | 3 | 2 |
2828.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15954366
|
asecos™
3036500133845 |
K90.060.110.050.UB.2T | 158,50 kg | 2 | 2 |
2375.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15964366
|
asecos™
3036500134261 |
K90.060.110.050.UB.2T | 155,50 kg | 2 | 2 |
2276.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15994366
|
asecos™
3037000135365 |
K90.060.140.050.UB.ST | 191,00 kg | 1 | 2 |
2738.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Function / construction
- Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
- User-friendly and safe: door and drawer remain open in any position, interior of the cabinet completely visible — access to all containers, 93° opening of the wing door
- Safe: drawer fitted with earthing wire incl. clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the event of fire
- No unauthorised use: door and drawer lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
- Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system, extraction of both compartments through one ventilation connection
Certificates
- Fire resistance 90 minutes
- type tested in accordance with EN 14470-1
- EN 16121/16122 conformity
- CE compliant
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoires de stockage de sécurité combinées | |
601 mm | |
2 | |
revêtement époxy lisse |
502 mm | |
Tôle d'acier | |
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail | |
502 mm | |
Extraíble |