Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Marque: asecos™ 3035800135363
2228.99 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 163.04041kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Convivial et sûr : la porte et le tiroir restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur de l’armoire est entièrement visible ; accès à tous les récipients, ouverture des portes à battant à 93°
- Coffre-fort : tiroir équipé d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : porte et tiroir verrouillable avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d’évacuation technique, extraction des deux compartiments par le biais d’un seul raccord de ventilation
- Certificats
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conformité EN 16121/16122
- Conforme CE
Spécification
502 mm | |
Armoires de stockage de sécurité combinées | |
470 mm | |
revêtement époxy lisse | |
1102 mm | |
157,00 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
502 mm | |
Ailette | |
2 | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE |
1 tiroir de 10 litres (tôle d’acier revêtue de poudre), 2 étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP) | |
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail | |
381 mm | |
Tôle d'acier | |
502 x 1102 x 601 mm | |
À gauche :381 x 470 x 502 mm, à droite :468 x 440 x 562 mm | |
Extraíble | |
601 mm | |
K90.060.110.050.UB.ST | |
1 |