Learn More
asecos™ Type 90 armoire de sécurité combinée
Armoire de sécurité combinée
4494.40€
Spécification
Certifications/Conformité | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Profondeur (métrique) | 617 mm |
Profondeur (métrique) extérieure | 617 mm |
Couleur | Light Gray |
Profondeur (impériale) extérieure | 24.29 in. |
Alert:
For indoor use only
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17702549
|
asecos™
3033300130338 |
K90.196.120.MF.FWAS |
4494.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Deux en un : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
617 mm | |
24.29 in. | |
522 x 450 x 1742 mm (left), 542 x 491 x 862 mm (right top and bottom) | |
1742 mm (Left), 862 mm (Right) | |
Combi safety storage cabinet | |
Wing | |
1969 mm | |
30 kg, 75 kg, 25 kg | |
Pull-out Shelves | |
1197 mm | |
443 mm |
617 mm | |
Light Gray | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
77.52 in. | |
Gypsum | |
47.13 in. | |
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas | |
Cabinet and interior equipment, Door-open Arrest System | |
3 | |
Plain | |
1197 mm |