missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Type 90 armoire de sécurité combinée
Armoire de sécurité combinée
Marque: asecos™ 3033300130338
4269.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 492.00000kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Deux en un : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Combi safety storage cabinet K-PHOENIX-90 model K90.196.120.MF.FWAS light gray (RAL 7035), interior equipment with 3 x shelf (stainless steel), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (stainless steel), 4 x pull-out shelf (panel melamine resin-coated/PP) | |
Plain | |
Cabinet and interior equipment, Door-open Arrest System | |
24.29 in. | |
617 mm | |
617 mm | |
Combi safety storage cabinet | |
47.13 in. | |
Light Gray | |
1969 mm | |
K90.196.120.MF.FWAS | |
1742 mm (Left), 862 mm (Right) | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
77.52 in. | |
Gypsum | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
522 x 450 x 1742 mm (left), 542 x 491 x 862 mm (right top and bottom) | |
30 kg, 75 kg, 25 kg | |
3, 4 | |
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas | |
1197 mm | |
Pull-out Shelves | |
Wing | |
1197 mm | |
3 | |
443 mm |