Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-CLASSIC-30 avec 2 portes
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2267.34€ - 3479.45€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 620 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 519 mm |
Dimensions (P x L x H) | 620 x 1164 x 1947 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 519 x 1050 x 1626 mm |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Description | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Description | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15546895
|
asecos™
3100306033635 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Corps : Gris anthracite, porte : Jaune d’avertissement RAL1004 ; tôle d’acier RAL 7035 | 271,50 kg |
2267.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15986486
|
asecos™
3100306133635 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Corps : Gris anthracite, porte : gris clair (RAL 7035) ; tôle d’acier (RAL 7035) | 271,50 kg |
2267.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15966496
|
asecos™
3100306133647 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Corps : Gris anthracite, porte : gris clair (RAL 7035) ; tôle d’acier (RAL 7035) | 302,00 kg |
2993.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15966466
|
asecos™
3100306033647 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Corps : Gris anthracite, porte : Jaune d’avertissement RAL1004 ; tôle d’acier RAL 7035 | 302,00 kg |
2993.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15986496
|
asecos™
3100306133649 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Corps : Gris anthracite, porte : gris clair (RAL 7035) ; tôle d’acier (RAL 7035) | 334,00 kg |
3479.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Garantie
10 ans
Spécification
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
519 mm | |
519 x 1050 x 1626 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1626 mm | |
2 | |
1050 mm |
620 mm | |
620 x 1164 x 1947 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette | |
1947 mm | |
Q30.195.116 | |
1164 mm |