Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-CLASSIC-30 avec 2 portes
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3100306033647
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 281.63879kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Prestations de service
10 ans
Spécification
1626 mm | |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
519 mm | |
Tôle d'acier | |
620 x 1164 x 1947 mm | |
519 x 1050 x 1626 mm | |
620 mm | |
Ailette | |
90 mm | |
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
Corps : Gris anthracite, porte : Jaune d’avertissement RAL1004 ; tôle d’acier RAL 7035 | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1050 mm | |
revêtement époxy texturé | |
1164 mm | |
302,00 kg | |
Gris anthracite, Jaune avertissement | |
1947 mm | |
Q30.195.116 | |
2 |