Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 30 G-CLASSIC-30
Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
2415.74€ - 3074.53€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
---|---|
Profondeur (métrique) intérieure | 479 mm |
Couleur | Gris clair (RAL 7035) |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de bouteilles de gaz |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Capacité de charge | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15271035
|
asecos™
3066300130664 |
4 bouteilles de gaz de 50 L | Ailette |
3074.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15291035
|
asecos™
3068500130687 |
2 bouteilles de gaz de 50 L | Ailette, Charnière gauche |
2415.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15955736
|
asecos™
3068600130687 |
2 bouteilles de gaz de 50 L | Ailette, À charnière droite |
2415.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de points d’intercommunication sur le dessus de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à une évacuation technique, ventilation égalisée à l’intérieur de l’armoire
Garantie
Cinq ans
Spécification
615 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de bouteilles de gaz | |
2050 mm | |
revêtement époxy lisse |
479 mm | |
Tôle d'acier | |
Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres | |
1874 mm |