Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 30 G-CLASSIC-30
Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3068600130687
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 297.86850kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de points d’intercommunication sur le dessus de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à une évacuation technique, ventilation égalisée à l’intérieur de l’armoire
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
1874 mm | |
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre) | |
Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres | |
479 mm | |
Tôle d'acier | |
616 x 598 x 2050 mm | |
479 x 494 x 1874 mm | |
615 mm | |
2 bouteilles de gaz de 50 L | |
G30.205.060.R | |
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
Armoire pour bouteilles de gaz G-CLASSIC-30 modèle G30.205.060.R, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy) | |
Armoire de bouteilles de gaz | |
494 mm | |
revêtement époxy lisse | |
598 mm | |
305,00 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
2050 mm | |
Ailette, À charnière droite | |
1 |