Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.
159.00€ - 308.00€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc recouvert de téflon |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté (type 1, classe A) |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11573532
|
Fisherbrand™
|
16 ml | 21 mm | 73 mm |
163.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11503532
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 12 mm | 38 mm |
216.00€
288 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11533542
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 28 mm | 73 mm |
163.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11593532
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 25 mm | 94 mm |
223.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11543542
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 15 mm | 31 mm |
227.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11543532
|
Fisherbrand™
|
8 ml | 17 mm | 63 mm |
169.25€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11563542
|
Fisherbrand™
|
6 ml | 19 mm | 43 mm |
308.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11523532
|
Fisherbrand™
|
4 ml | 15 mm | 48 mm |
233.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11513542
|
Fisherbrand™
|
20 ml | 28 mm | 60 mm |
281.74€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11563532
|
Fisherbrand™
|
12 ml | 19 mm | 68 mm |
159.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.
- Fourni dans des plateaux compartimentés
- Également disponibles : flacons EPA (Environmental Protection Agency [Agence américaine de protection de l’environnement]) prénettoyés pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), avec ou sans certification, et bouchons avec opercule en polypropylène blancs ajustés avec septa en silicone revêtu de PTFE
Spécification
A | |
Transparent | |
Non stérile | |
Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles | |
Ajusté | |
Flacon |
Caoutchouc recouvert de téflon | |
Verre borosilicaté (type 1, classe A) | |
Oui | |
Phénolique | |
ASTM, USP type I |