Learn More
Ismatec™ Tubulure standard à 2 arrêtsTygon™ ST
Tubulure à 2 arrêts à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure standard à 2 arrêts Ismatec™ Tygon™ ST nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
38.10€ - 54.10€
Spécification
Type de produit Tubulure à 2 arrêts
Certifications/Conformité FDA 21 CFR175.300
Autoclavable Autoclavable
Matériau Tygon ST
Longueur totale (métrique) 40 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
12975039
Afficher les documents
Ismatec™
SC0005
0.51mm I.D., 2.33mm O.D. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10617731
Afficher les documents
Ismatec™
SC0006T
D.I. de 0,57 mm, D.E. de 2,39 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Transparent.
  • Résistante à presque tous les produits chimiques inorganiques.
  • Sans goût.
  • Paroi intérieure lisse et polie.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Résistante à l’usure et non oxydante.
  • Constante diélectrique élevée.
  • Lixiviation possible de plastifiants.
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Foire
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Excellent
    • Milieux stériles : Limité
  • Conforme aux normes : FDA 21 CFR175.300
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
    • Stérilisation au gaz avec de l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
Spécification
Tubulure à 2 arrêts
Autoclavable
40 cm
-50°C
C02 360, O2 80, N2 40
Transparent
74°C
FDA 21 CFR175.300
Tygon ST
Applications générales de laboratoire, tubulure à 2 arrêts pour cassettes CA
12 unités/boîte
Lixiviation possible du plastifiant
Bon