Learn More
Ismatec™ Tubulure standard à 2 arrêtsTygon™ ST
Tubulure à 2 arrêts à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure standard à 2 arrêts Ismatec™ Tygon™ ST nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque: Ismatec™ SC0006T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent.
- Résistante à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Sans goût.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistante à l’usure et non oxydante.
- Constante diélectrique élevée.
- Lixiviation possible de plastifiants.
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Foire
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conforme aux normes : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz avec de l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
FDA 21 CFR175.300 | |
Autoclavable | |
40 cm | |
Applications générales de laboratoire, tubulure à 2 arrêts pour cassettes CA | |
12 pièces/boîte. | |
C02 360, O2 80, N2 40 | |
Transparent | |
74°C |
Code couleur :Blanc-Jaune | |
Tygon ST | |
0,91 mm | |
-50°C | |
D.I. de 0,57 mm, D.E. de 2,39 mm | |
Lixiviation possible du plastifiant | |
Bon | |
Tubulure à 2 arrêts |