Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S avec chaussettes
Les vêtements Tychem™ 4000 sont fabriqués à partir d’un tissu léger, souple et durable. Ils permettent de fournir une barrière de perméation contre une large gamme de produits chimiques organiques et non organiques.
544.00€ - 559.00€
Spécification
Type de produit | Vêtements de protection chimique |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tychem&trade ; |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Alert:
MTO: les conditions générales de la fabrication sur commande s’appliquent. Travail dans des zones explosives : prenez en compte que les chaussettes fixées peuvent isoler la personne lors de l'évaluation des risques. Il est possible que le vêtement et la personne ne puissent pas être mis à la terre par l’intermédiaire des chaussures ; d’autres mesures de mise à la terre doivent donc êtres prises. Ce vêtement/tissu n’est pas ignifuge et ne doit pas être utilisé à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919416
|
DuPont™
D15193507 |
S |
544.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15929416
|
DuPont™
D15193519 |
M |
544.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15939416
|
DuPont™
D15193524 |
L |
544.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15949416
|
DuPont™
D15193534 |
XL |
544.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15959416
|
DuPont™
D15193543 |
XXL |
544.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15969416
|
DuPont™
D15193554 |
XXXL |
559.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dupont™ Tychem™ 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabats supplémentaires de chaussure montant jusqu’au genou. disponible en blanc, en tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal, passe-pouce pour empêcher les manches de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux.
Les vêtements Tychem™ 4000 sont fabriqués à partir d’un tissu léger et durable (<800 g par vêtement) composé d’un film barrière chimique laminé à un substrat Tyvek™ robuste. Ils permettent d’obtenir une barrière de perméation contre une large gamme de produits chimiques organiques et non organiques.
Tychem™ 4000 S est idéal pour la manipulation de produits chimiques, les opérations de nettoyage environnemental et les interventions d’urgence. Ils conviennent à une utilisation dans différents secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’ingénierie chimique et à une utilisation par des équipes d’intervention pour les matières dangereuses et d’autres services d’urgence. - Pour une meilleure protection contre les liquides, il est recommandé de scotcher la manchette extérieure sur le gant. Un manchette double ne remplace pas une bande adhésive supplémentaire.
Spécification
Vêtements de protection chimique | |
Tychem&trade ; | |
Oui | |
Double fermeture à glissière sur le devant avec double rabat | |
Non stérile | |
Chimique, Liquide, Particule, Antistatique, Abrasion | |
Tychem 4000 S avec chaussettes | |
Manipulation de produits chimiques, opérations de nettoyage de l'environnement et interventions d'urgence. |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B | |
Certifié conformément au règlement (UE) 2016/425Vêtements de protection chimique, catégorie III, types 3-B, 4-B, 5-B et 6-BEN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur ; | |
Aucun | |
15/Paquet |