Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S avec chaussettes
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
15 pièces
Description
- Dupont™ Tychem™ 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabats supplémentaires de chaussure montant jusqu’au genou. disponible en blanc, en tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal, passe-pouce pour empêcher les manches de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux.
Les vêtements Tychem™ 4000 sont fabriqués à partir d’un tissu léger et durable (<800 g par vêtement) composé d’un film barrière chimique laminé à un substrat Tyvek™ robuste. Ils permettent d’obtenir une barrière de perméation contre une large gamme de produits chimiques organiques et non organiques.
Tychem™ 4000 S est idéal pour la manipulation de produits chimiques, les opérations de nettoyage environnemental et les interventions d’urgence. Ils conviennent à une utilisation dans différents secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’ingénierie chimique et à une utilisation par des équipes d’intervention pour les matières dangereuses et d’autres services d’urgence. - Pour une meilleure protection contre les liquides, il est recommandé de scotcher la manchette extérieure sur le gant. Un manchette double ne remplace pas une bande adhésive supplémentaire.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vêtements de protection chimique |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tychem&trade ; |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de bouchon | Double fermeture à glissière sur le devant avec double rabat |
| Type de couture | Piqué, Ruban adhésif |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |