Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
La couleur jaune vif offre une haute visibilité. Le tissu léger et durable et le revêtement barrière polymérique fournissent une grande protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même pressurisés)
23.10€ - 545.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | Tychem&trade ; |
Couleur | Jaune |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12658341
|
DuPont™
D13494969 |
M |
545.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12369419
|
DuPont™
D13494969 |
M |
23.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12379419
|
DuPont™
D13494990 |
S |
23.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12648341
|
DuPont™
D13494990 |
S |
545.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11743093
|
DuPont™
D13395699 |
XL |
545.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12389419
|
DuPont™
D13395699 |
XL |
23.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12359419
|
DuPont™
D13395589 |
L |
23.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11733093
|
DuPont™
D13395589 |
L |
545.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12932159
|
DuPont™
D13395560 |
XXL |
23.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11753093
|
DuPont™
D13395560 |
XXL |
545.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage
- Rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
- Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
- Rabat avec fermeture éclair auto-adhésive double
- Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
- Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Tissu 100 % étanche aux particules
- Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
- Traitement antistatique (intérieur)
Spécification
Combinaison à capuche | |
Jaune | |
Élastique | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
Tychem&trade ; | |
Élastique | |
passe pouce | |
Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif | |
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B |