Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
La couleur jaune vif offre une haute visibilité. Le tissu léger et durable et le revêtement barrière polymérique fournissent une grande protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même pressurisés)
Marque: DuPont™ D13494969
436.81 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 9.34200kg
Description
- Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage
- Rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
- Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
- Rabat avec fermeture éclair auto-adhésive double
- Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
- Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Tissu 100 % étanche aux particules
- Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
- Traitement antistatique (intérieur)
Spécification
Combinaison à capuche | |
Tychem&trade ; | |
Élastique | |
passe pouce | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Chimique | |
Tyvek&trade ; C Tissu | |
Tychem&trade ; C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâte à papier et de papier, le traitement des aliments, le traitement chimique et la fabrication pharmaceutique. |
M | |
Jaune | |
Élastique | |
A capuche | |
Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif | |
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
92 à 100 cm |