Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
La couleur jaune vif offre une haute visibilité. Le tissu léger et durable et le revêtement barrière polymérique fournissent une grande protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même pressurisés)
Marque:  DuPont™ D13395560
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 12932159
  • 24.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage
  • Rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
  • Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
  • Rabat avec fermeture éclair auto-adhésive double
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
  • Tissu 100 % étanche aux particules
  • Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
  • Traitement antistatique (intérieur)
Informations sur la commande
Dim. Taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
Tychem&trade ;
Élastique
passe pouce
Élastique
Piqué, Ruban adhésif
Chimique
Tyvek&trade ; C Tissu
Tychem&trade ; C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâte à papier et de papier, le traitement des aliments, le traitement chimique et la fabrication pharmaceutique.
XXL
Jaune
Élastique
A capuche
Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
116 à 124 cm