Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godet oscillant TX-750 / BIOShield 1000A
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
Marque: Thermo Scientific™ 75003756
589.00 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
- Les adaptateurs acceptent les flacons/tubes de prélèvement sanguin à fond rond/plat pour les godets rectangulaires TX-750 ou le rotor Bioshield 1 000 A.
- Taille maximale des tubes : 63 × 130mm
Spécification
Tube à fond rond DIN de 25 ml |